Tisk…
N-Isopropylbenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23243.22 B23243.36
B23243.22EA 1880 CZK
B23243.22 B23243.36
N-Isopropylbenzylamine 97%
N-Isopropylbenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 102-97-6 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.24 Flash Point: 87°(190°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 199-201° MDL No.: MFCD00008863
Vzorec: C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃)
Bod varu: 199…201 °C
Bod tání: ∼ 0 °C
Hustota: 0,910
Bod vzplanutí: 87 °C (190 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008863
CAS číslo: 102-97-6
EINECS: 203-067-6
UN: 2735
ADR: 8,III