Tisk…
Fluorene-9-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 9H-Fluorene-9-carboxylic acid
B23224.06 B23224.14 B23224.22
B23224.06EA 1260 CZK
B23224.06 B23224.14 B23224.22
Fluorene-9-carboxylic acid ≥97%
Fluorene-9-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 1989-33-9 Molecular Formula: C14H10O2 Formula Weight: 210.23 Flash Point: 230°(446°F) Melting Point: 226-232° Beilstein Reference: 1911728 MDL No.: MFCD00001136
Vzorec: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210.23
Bod varu: 365 °C (1013 hPa)
Bod tání: 226…232 °C
Hustota: 1.333
Bod vzplanutí: 230 °C (446 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001136
CAS číslo: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2