2-(Aminomethyl)pyridine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 3731-51-9
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5450
Odour: Amine-like
pH: 11-12
Melting Point: -20°
Boiling Point: 202-204°
Beilstein Reference: 108054
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006360
Vzorec:
C₆H₈N₂ Bod varu: 202…204 °C Bod tání: –20 °C Hustota: 1,049 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006360 CAS číslo: 3731-51-9 EINECS: 223-090-5 UN: 2735 ADR: 8,II |