3-(Methylthio)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23184.06
B23184.14
B23184.22
B23184.06EA
1960
CZK
B23184.06
B23184.14
B23184.22
3-(Methylthio)aniline ≥97%
3-(Methylthio)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 1783-81-9
Molecular Formula: C7H9NS
Formula Weight: 139.23
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₉NS Bod varu: 163…165 °C (16 mmHg) Hustota: 1,130 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007793 CAS číslo: 1783-81-9 EINECS: 217-262-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |