Tisk…
p-Toluonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylbenzonitrile, p-Methylbenzonitrile
B23029.0B B23029.18 B23029.30 AB132971.0050
B23029.0BEA 11710 CZK
B23029.0B B23029.18 B23029.30 ABCRAB132971.0050
p-Toluonitrile ≥98%
p-Toluonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 104-85-8 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 507386 Merck Reference: 14,9538 MDL No.: MFCD00001827
Vzorec: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Bod varu: 217 °C
Bod tání: 26…29 °C
Hustota: 0,981
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001827
CAS číslo: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Merck Index: 14,9538