4-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22951.03
B22951.06
B22951.03EA
2090
CZK
B22951.03
B22951.06
4-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3796-24-5
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4147
Boiling Point: 107-110°
Beilstein Reference: 1364589
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00153289
Vzorec:
C₆H₄F₃N Bod varu: 107…110 °C Hustota: 1,270 Bod vzplanutí: 20 °C (68 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153289 CAS číslo: 3796-24-5 UN: 1993 ADR: 3,II |