tert-Butyl ethyl ether ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B22945.06
B22945.14
B22945.22
B22945.06EA
2680
CZK
B22945.06
B22945.14
B22945.22
tert-Butyl ethyl ether ≥99%
tert-Butyl ethyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 637-92-3
Molecular Formula: (CH3)3COCH2CH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3750
Melting Point: -94°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1731469
Merck Reference: 14,3774
UN No.: 1179
MDL No.: MFCD00009225
Vzorec:
C₆H₁₄O Bod varu: 72…73 °C Bod tání: –94 °C Hustota: 0,750 Bod vzplanutí: –19 °C (–2 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009225 CAS číslo: 637-92-3 EINECS: 211-309-7 UN: 1179 ADR: 3,II Merck Index: 14,3774 |