Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22928.14
B22928.22
B22928.14EA
1950
CZK
B22928.14
B22928.22
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát 98%
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát
Purity: 98%
CAS No.: 125572-95-4
Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O
Formula Weight: 364.35 (346.34anhy)
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2226756
Vzorec:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066429 CAS číslo: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |