2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22705.14
B22705.03
B22705.06
B22705.14EA
10570
CZK
B22705.14
B22705.03
B22705.06
2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
2-Amino-5-iodopyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 1445-39-2
Molecular Formula: C4H4IN3
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 217-220°
MDL No.: MFCD01075666
Vzorec:
C₄H₄IN₃ Bod tání: 217…220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075666 CAS číslo: 1445-39-2 |