Tris(trimethylsilyl)silane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97%
CAS No.: 1873-77-4
Molecular Formula: [(CH3)3Si]3SiH
Formula Weight: 248.67
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 82-84°/12mm
Beilstein Reference: 1923953
Merck Reference: 14,9757
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00077893
Vzorec:
C₉H₂₈Si₄ Bod varu: 82…84 °C (12 mmHg) Hustota: 0,806 Bod vzplanutí: 55 °C (131 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077893 CAS číslo: 1873-77-4 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,9757 |