Tisk…
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B22415.06 B22415.14
B22415.06EA 2700 CZK
B22415.06 B22415.14
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Purity: 98% CAS No.: 5683-43-2 Molecular Formula: C9H8NO Formula Weight: 146.17 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD00022848
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022848
CAS číslo: 5683-43-2
EINECS: 227-149-6