Furfuryl mercaptan ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22380.14
B22380.22
B22380.14EA
1600
CZK
B22380.14
B22380.22
Furfuryl mercaptan ≥98%
Furfuryl mercaptan
Purity: 98+%
CAS No.: 98-02-2
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5315
Odour: Strong
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 383594
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00003254
Vzorec:
C₅H₆OS Bod varu: 155 °C Hustota: 1,132 Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003254 CAS číslo: 98-02-2 EINECS: 202-628-2 UN: 1228 ADR: 3,III |