1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
B22185.03
B22185.06
B22185.14
B22185.03EA
1660
CZK
B22185.03
B22185.06
B22185.14
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene ≥97%
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 31928-47-9
Molecular Formula: C6H3BrClI
Formula Weight: 317.36
Refractive Index: 1.6722
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 103-105°/1mm
Beilstein Reference: 2435075
MDL No.: MFCD00079709
Vzorec:
C₆H₃BrClI MW: 190.45 Bod varu: 103…105 °C (1 mmHg) Bod tání: 33…35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00079709 CAS číslo: 31928-47-9 |