Tisk…
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B22175.09 B22175.88
B22175.09EA 2300 CZK
B22175.09 B22175.88
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine 99%
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 461-98-3 Molecular Formula: C6H9N3 Formula Weight: 123.16 Melting Point: 184-186° Merck Reference: 14,5326 MDL No.: MFCD00006106
Vzorec: C₆H₉N₃
MW: 123,16 g/mol
Bod varu: 250…254 °C (1013 hPa)
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006106
CAS číslo: 461-98-3
EINECS: 207-320-1
Merck Index: 14,5326