Tisk…
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22174.09 B22174.18
B22174.09EA 1600 CZK
B22174.09 B22174.18
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 15084-51-2 Molecular Formula: C10H13ClO2S Formula Weight: 232.73 Odour: Irritating Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 1104346 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007449
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO₂S
Bod varu: 165 °C (18 mmHg)
Bod tání: 80…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007449
CAS číslo: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II