3-Fluoropyrocatechol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
B22145.03
B22145.06
B22145.03EA
1550
CZK
B22145.03
B22145.06
3-Fluoropyrocatechol ≥99%
3-Fluoropyrocatechol
Purity: 99%
CAS No.: 363-52-0
Molecular Formula: C6H5FO2
Formula Weight: 128.10
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 2436074
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00042582
Vzorec:
C₆H₅FO₂ MW: 128,1 g/mol Bod varu: 218 °C (1013 hPa) Bod tání: 71…73 °C Hustota: 1,514 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042582 CAS číslo: 363-52-0 UN: 1759 ADR: 8,III |