Tisk…
Tricarballylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22103.06 B22103.14
B22103.06EA 1350 CZK
B22103.06 B22103.14
Tricarballylic acid ≥98%
Tricarballylic acid
Purity: 98% CAS No.: 99-14-9 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 1783567 Merck Reference: 14,9622 MDL No.: MFCD00002723
Vzorec: C₆H₈O₆
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 157…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002723
CAS číslo: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Merck Index: 14,9622