Tisk…
Safranin O
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: CI 50240
B21674.09 B21674.18
B21674.09EA 917 CZK
B21674.09 B21674.18
Safranin O
Safranin O
CAS No.: 477-73-6 Molecular Formula: C20H19ClN4 Formula Weight: 350.85 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3924099 MDL No.: MFCD00011759
Vzorec: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350.85
Hustota: 1.447 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011759
CAS číslo: 477-73-6
EINECS: 207-518-8