Tisk…
2-Thiopheneethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21562.06 B21562.14 B21562.22
B21562.06EA 1320 CZK
B21562.06 B21562.14 B21562.22
2-Thiopheneethanol ≥98%
2-Thiopheneethanol
Purity: 98% CAS No.: 5402-55-1 Molecular Formula: C6H8OS Formula Weight: 128.19 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 107-108°/12mm Beilstein Reference: 106985 MDL No.: MFCD00005462
Vzorec: C₆H₈OS
Bod varu: 107…108 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,150
Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005462
CAS číslo: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0