Tisk…
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21494.14 B21494.06
B21494.14EA 4230 CZK
B21494.14 B21494.06
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine 99%
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
Purity: 99% CAS No.: 20103-09-7 Molecular Formula: C6H6Cl2N2 Formula Weight: 177.03 Melting Point: 164-168° MDL No.: MFCD00007902
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
Bod tání: 164…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007902
CAS číslo: 20103-09-7
EINECS: 243-512-1