Tisk…
4-Fluorophthalic anhydride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
B21352.03 B21352.06 B21352.14
B21352.03EA 1140 CZK
B21352.03 B21352.06 B21352.14
4-Fluorophthalic anhydride ≥98%
4-Fluorophthalic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 319-03-9 Molecular Formula: C8H3FO3 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 74-79° Boiling Point: 147-149°/20mm MDL No.: MFCD00191363
Vzorec: C₈H₃FO₃
MW: 166,11 g/mol
Bod varu: 147…149 °C (20 mmHg)
Bod tání: 74…79 °C
Hustota: 1,500
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191363
CAS číslo: 319-03-9