Tisk…
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21350.03 B21350.06
B21350.03EA 985 CZK
B21350.03 B21350.06
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene ≥99%
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene
Purity: 99% CAS No.: 17823-46-0 Molecular Formula: C7BrF7 Formula Weight: 296.98 Boiling Point: 152-153° MDL No.: MFCD00075240
Vzorec: C₇BrF₇
Bod varu: 152…153 °C
Hustota: 1,929
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075240
CAS číslo: 17823-46-0