1,3-Dimethylurea ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21329.0B
B21329.30
B21329.36
B21329.0BEA
2020
CZK
B21329.0B
B21329.30
B21329.36
1,3-Dimethylurea ≥98%
1,3-Dimethylurea
Purity: 98%
CAS No.: 96-31-1
Molecular Formula: (CH3NH)2C=O
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 100-104°
Boiling Point: 268-270° dec.
Beilstein Reference: 1740672
MDL No.: MFCD00008286
Vzorec:
C₃H₈N₂O Bod varu: 268…270 °C (rozkl.) Bod tání: 100…104 °C Hustota: 1,140 Bod vzplanutí: 157 °C (314 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008286 CAS číslo: 96-31-1 EINECS: 202-498-7 |