Tisk…
Dibenzyl diselenide 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B21278.03 B21278.06 B21278.14
B21278.03EA 958 CZK
B21278.03 B21278.06 B21278.14
Dibenzyl diselenide 95%
Dibenzyl diselenide
Purity: 95% CAS No.: 1482-82-2 Molecular Formula: C6H5CH2Se-SeCH2C6H5 Formula Weight: 340.18 Melting Point: 91-93° Beilstein Reference: 1877745 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00004767
Vzorec: C₁₄H₁₄Se₂
MW: 340,19 g/mol
Bod tání: 91…93 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004767
CAS číslo: 1482-82-2
UN: 3283
ADR: 6.1,III