Tisk…
3-Formylbenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Isophthalaldehydic acid, 3-Carboxybenzaldehyde
B21277.03 B21277.06 B21277.14
B21277.03EA 1860 CZK
B21277.03 B21277.06 B21277.14
3-Formylbenzoic acid ≥97%
3-Formylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 619-21-6 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 173-175° Beilstein Reference: 2206413
Vzorec: C₈H₆O₃
MW: 150.13
Bod varu: 306
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039575
CAS číslo: 619-21-6
EINECS: 210-585-6