5-Chloro-2-methylindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21036.03
B21036.06
B21036.03EA
1240
CZK
B21036.03
B21036.06
5-Chloro-2-methylindole ≥98%
5-Chloro-2-methylindole
Purity: 98%
CAS No.: 1075-35-0
Molecular Formula: C9H8ClN
Formula Weight: 165.62
Melting Point: 110-114°
MDL No.: MFCD00005619
Vzorec:
C₉H₈ClN Bod varu: 130…140 °C (0,1 mmHg) Bod tání: 110…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005619 CAS číslo: 1075-35-0 EINECS: 214-052-9 |