Tisk…
1,4-Diacetoxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Hydroquinone diacetate, 1,4-Phenylene diacetate, p-Phenylene di(acetate)
B20987.14 B20987.22 B20987.30
B20987.14EA 1210 CZK
B20987.14 B20987.22 B20987.30
1,4-Diacetoxybenzene ≥98%
1,4-Diacetoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 1205-91-0 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 119-122° Beilstein Reference: 1912233
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Bod varu: 273 °C (1013 hPa)
Bod tání: 119…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011643
CAS číslo: 1205-91-0
EINECS: 214-887-9