Skvalen ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
B20944.22
B20944.36
B20944.22EA
1870
CZK
B20944.22
B20944.36
Skvalen ≥98%
Skvalen
Purity: 98%
CAS No.: 111-02-4
Molecular Formula: C30H50
Formula Weight: 410.73
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 218°(424°F)
Refractive Index: 1.4955
Melting Point: -75°
Boiling Point: 285°/25mm
Merck Reference: 14,8768
MDL No.: MFCD00008912
Biosynthetic precursor to all steroids
Vzorec:
C₃₀H₅₀ Bod varu: 285 °C (25 mmHg) Bod tání: –75 °C Hustota: 0,855 Bod vzplanutí: 218 °C (424 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008912 CAS číslo: 111-02-4 EINECS: 203-826-1 Merck Index: 14,8768 |