2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol (±) + meso ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20889.22
B20889.36
B20889.22EA
1130
CZK
B20889.22
B20889.36
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol (±) + meso ≥98%
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Purity: 98%
CAS No.: 142-30-3
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 102°(215°F)
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 969835
MDL No.: MFCD00004468
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ Bod varu: 205 °C Bod tání: 90…94 °C Hustota: 0,949 Bod vzplanutí: 102 °C (215 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004468 CAS číslo: 142-30-3 EINECS: 205-533-4 |