(2-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20672.06
B20672.14
B20672.06EA
560
CZK
B20672.06
B20672.14
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1878-85-9
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 1874501
Vzorec:
(C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH Bod tání: 118…122 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014352 CAS číslo: 1878-85-9 EINECS: 217-526-3 |