3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20567.06
B20567.14
B20567.22
B20567.06EA
1600
CZK
B20567.06
B20567.14
B20567.22
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Purity: 97%
CAS No.: 55809-36-4
Molecular Formula: C7H12N2O
Formula Weight: 140.19
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 1100990
Vzorec:
C₇H₁₂N₂O Bod tání: 110…113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00055620 CAS číslo: 55809-36-4 |