Tisk…
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethan-1-one
B20272.06 B20272.14
B20272.06EA 1940 CZK
B20272.06 B20272.14
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 10139-84-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00010817
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod tání: 152…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010817
CAS číslo: 10139-84-1