Tisk…
4-Hexynylbenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20019.03 B20019.06
B20019.03EA 1110 CZK
B20019.03 B20019.06
4-Hexynylbenzene ≥99%
4-Hexynylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 34298-75-4 Molecular Formula: C6H5(CH2)3C≡CCH3 Formula Weight: 158.25 MDL No.: MFCD00026982
Vzorec: (C₆H₅)(CH₂)₃CCCH₃
MW: 158,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026982
CAS číslo: 34298-75-4