Tisk…
N-Aminophthalimide 94%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminoisoindoline-1,3-dione
A19914.06 A19914.09 A19914.18
A19914.06EA 1610 CZK
A19914.06 A19914.09 A19914.18
N-Aminophthalimide 94%
N-Aminophthalimide
Purity: 94% CAS No.: 1875-48-5 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 383756 MDL No.: MFCD00005895
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod varu: 391 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 195 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005895
CAS číslo: 1875-48-5
EINECS: 217-505-9