N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19500.09
A19500.18
A19500.30
A19500.09EA
1040
CZK
A19500.09
A19500.18
A19500.30
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine ≥98%
1,3-Bis(dimethylamino)propane
Purity: 99%
CAS No.: 110-95-2
Molecular Formula: (CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
Formula Weight: 130.24
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4234
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1734176
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008337
Vzorec:
C₇H₁₈N₂ Bod varu: 145…146 °C Hustota: 0,820 Bod vzplanutí: 31 °C (87 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008337 CAS číslo: 110-95-2 EINECS: 203-818-8 UN: 2734 ADR: 8,II |