Tisk…
9-Decen-1-ol ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Decen-10-ol
A19490.14 A19490.22
A19490.14EA 2440 CZK
A19490.14 A19490.22
9-Decen-1-ol ≥90%
9-Decen-1-ol
Purity: 90+% CAS No.: 13019-22-2 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4480 Odour: Pleasant Melting Point: -13° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1750928 MDL No.: MFCD00002992
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Bod varu: 235 °C
Bod tání: –13 °C
Hustota: 0,847
Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002992
CAS číslo: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6