5-Bromo-2-thenoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
A19242.03
A19242.06
A19242.14
A19242.03EA
982
CZK
A19242.03
A19242.06
A19242.14
5-Bromo-2-thenoic acid ≥98%
5-Bromo-2-thenoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7311-63-9
Molecular Formula: C5H3BrO2S
Formula Weight: 207.05
Melting Point: 139-143°
Beilstein Reference: 118364
Vzorec:
C₅H₃BrO₂S Bod tání: 139…143 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00079725 CAS číslo: 7311-63-9 |