Tisk…
Undec-10-enoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
A19122.0B A19122.30
A19122.0BEA 3160 CZK
A19122.0B A19122.30
Undec-10-enoic acid ≥99%
Undec-10-enoic acid
Purity: 99% CAS No.: 112-38-9 Molecular Formula: C11H20O2 Formula Weight: 184.28 Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.4493 Melting Point: 22-25° Boiling Point: 126-128°/1mm Beilstein Reference: 1762631 Merck Reference: 14,9848 MDL No.: MFCD00004442
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28
Bod varu: 126…128 °C (1 mmHg)
Bod tání: 22…25 °C
Hustota: 0.910
Bod vzplanutí: 160 °C (320 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004442
CAS číslo: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983