Tisk…
2,4,5-Trimethylthiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19046.06 A19046.14
A19046.06EA 1080 CZK
A19046.06 A19046.14
2,4,5-Trimethylthiazole ≥98%
2,4,5-Trimethylthiazole
Purity: 98% CAS No.: 13623-11-5 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.21 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 164-166° Beilstein Reference: 107148 MDL No.: MFCD00005332
Vzorec: C₆H₉NS
Bod varu: 164…166 °C
Hustota: 1,043
Bod vzplanutí: 64 °C (147 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005332
CAS číslo: 13623-11-5
EINECS: 237-107-9