Tisk…
2-Benzyloxyphenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Benzyloxy)phenol, 2-Hydroxyphenyl benzyl ether
A19020.06 A19020.14
A19020.06EA 1750 CZK
A19020.06 A19020.14
2-Benzyloxyphenol ≥98%
2-Benzyloxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 6272-38-4 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5910 MDL No.: MFCD00002186
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Bod varu: 336 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38 °C
Hustota: 1,143
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002186
CAS číslo: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5