Tisk…
5-Iodouracil ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
A18994.09 A18994.18
A18994.09EA 1770 CZK
A18994.09 A18994.18
5-Iodouracil ≥97%
5-Iodouracil
Purity: 97% CAS No.: 696-07-1 Molecular Formula: C4H3IN2O2 Formula Weight: 237.99 Melting Point: 274-276° Beilstein Reference: 4891
Vzorec: C₄H₃IN₂O₂
MW: 237,98 g/mol
Bod varu: 401 °C (1013 hPa)
Bod tání: 274…276 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006020
CAS číslo: 696-07-1
EINECS: 211-788-2