Tisk…
4-Chlorobutyronitrile 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18942.0B A18942.18 A18942.30
A18942.0BEA 15240 CZK
A18942.0B A18942.18 A18942.30
4-Chlorobutyronitrile 97
4-Chlorobutyronitrile
Purity: 97% CAS No.: 628-20-6 Molecular Formula: C4H6ClN Formula Weight: 103.55 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 1633582 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001972
Vzorec: C₄H₆ClN
MW: 103.55
Bod varu: 195…197 °C
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1.084
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001972
CAS číslo: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III