Tisk…
Mravenčan vápenatý ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Formic acid calcium salt
A18916.22 A18916.36
A18916.22EA 1300 CZK
A18916.22 A18916.36
Mravenčan vápenatý ≥98%
Mravenčan vápenatý
Purity: 98% CAS No.: 544-17-2 Molecular Formula: Ca(O2CH)2 Formula Weight: 130.12 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00036108
Vzorec: C₂H₂CaO₄
MW: 130.11
Bod tání: >300 °C
Hustota: 2.02
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036108
CAS číslo: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711