Tisk…
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18902.06 A18902.14
A18902.06EA 2460 CZK
A18902.06 A18902.14
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 3460-49-9 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Beilstein Reference: 637526 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041096
Vzorec: C₉H₉NOS
Bod varu: 146 °C (19 mmHg)
Bod tání: 57…61 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041096
CAS číslo: 3460-49-9
EINECS: 222-410-0
UN: 2923
ADR: 8,III