cis-2-Nonen-1-ol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A18842.14
A18842.06
A18842.14EA
5600
CZK
A18842.14
A18842.06
cis-2-Nonen-1-ol 95%
cis-2-Nonen-1-ol
Purity: 95%
CAS No.: 41453-56-9
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 106°/20mm
MDL No.: MFCD00063210
Vzorec:
C₉H₁₈O Bod varu: 106 °C (20 mmHg) Hustota: 0,845 Bod vzplanutí: 101 °C (214 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063210 CAS číslo: 41453-56-9 EINECS: 255-376-0 |