Tisk…
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A18554.03 A18554.06 A18554.14
A18554.03EA 1390 CZK
A18554.03 A18554.06 A18554.14
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 15864-32-1 Molecular Formula: C7H5BrN2S Formula Weight: 229.10 Odour: Odourless
Vzorec: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152229
CAS číslo: 15864-32-1