Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18500.03 A18500.06 A18500.14
A18500.03EA 1190 CZK
A18500.03 A18500.06 A18500.14
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 89763-93-9 Molecular Formula: C8H4F4O Formula Weight: 192.11 Flash Point: 110° (230°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 7703632 MDL No.: MFCD00061310
Vzorec: C₈H₄F₄O
Bod varu: 118…119 °C
Hustota: 1,410
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061310
CAS číslo: 89763-93-9
UN: 1987
ADR: 3,III