Tisk…
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Fluorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
A18383.03 A18383.06 A18383.14
A18383.03EA 752 CZK
A18383.03 A18383.06 A18383.14
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 348-40-3 Molecular Formula: C7H5FN2S Formula Weight: 168.19 Melting Point: 183-185° MDL No.: MFCD00013336
Vzorec: C₇H₅FN₂S
Bod varu: 304 °C (1013 hPa)
Bod tání: 183…185 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013336
CAS číslo: 348-40-3