Tisk…
Hydrogenarzeničnan dvojsodný heptahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, Sodium arsenate dibasic heptahydrate, Arsenic Acid, Sodium Salt Heptahydrate. Sodium Salt
A18275.22 A18275.36
A18275.22EA 3400 CZK
A18275.22 A18275.36
Hydrogenarzeničnan dvojsodný heptahydrát ≥98%
Hydrogenarzeničnan dvojsodný heptahydrát
Purity: 98% CAS No.: 10048-95-0 Molecular Formula: Na2HAsO4.7H2O Formula Weight: 312.01 (185.94anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. UN No.: 1685 MDL No.: MFCD00149179
Vzorec: HAsNa₂O₄·7H₂O
MW: 312.01
Bod tání: 130 °C (rozkl.)
Hustota: 1.88
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149179
CAS číslo: 10048-95-0
EINECS: 231-902-4
UN: 1685
ADR: 6.1 II