N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 996-50-9
Molecular Formula: (CH3)3SiN(CH2CH3)2
Formula Weight: 145.32
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 635718
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00009040
Vzorec:
C₇H₁₉NSi Bod varu: 125…126 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 0,760 Bod vzplanutí: 10 °C (50 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009040 CAS číslo: 996-50-9 EINECS: 213-637-6 UN: 2733 ADR: 3,II |